CAS RN 120385-96-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1,1'-dimetílico del ácido 3,3'- 3-[(1E)-2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil]fenil]metileno]bis(tio)]bis-propanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1,1'-dimetílico del ácido 3,3'- 3-[(1E)-2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil]fenil]metileno]bis(tio)]bis-propanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1,1'-dimetílico del ácido 3,3'- 3-[(1E)-2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil]fenil]metileno]bis(tio)]bis-propanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.