CAS RN 120279-26-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.