accessibility menu, dialog, popup

UserName

CoCoCoCoCoSm

CAS RN 12017-68-4

IUPAC Nombre: pentacobalt samarium
Sinónimos: pentacobalt samarium
Peso molecular (g/mol): 445.03
Fórmula molecular: Co5Sm
InChi Key: NDYCBWZIOSTTHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Co].[Co].[Co].[Co].[Co].[Sm]
Grado 
  • (2)
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados