CAS RN 119433-08-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster etílico del ácido (2S,4E,6R,8S)-8-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2,4,6-trimetil-4-nonenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido (2S,4E,6R,8S)-8-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2,4,6-trimetil-4-nonenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.