CAS RN 1190105-67-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Dehidro-3-oxo bromuro de rocuronio, TRC
CAS: 1190105-67-9 Fórmula molecular: C32 H49 N2 O4 . Br Peso molecular (g/mol): 605.65 Sinónimo: Pyrrolidinium, 1-[(5α,16β,17β)-17-(acetyloxy)-2-(4-morpholinyl)-3-oxoandrost-1-en-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1),1-[17β-Acetoxy-2-(morpholin-4-yl)-3-oxo-5α-androst-1-en-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide Nombre IUPAC: [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-10,13-dimetil-2-morfolina 4-yl-3-oxo-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-yl)-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato; bromuro SMILES: [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C(=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CC=C)CCCC6