CAS RN 1189805-13-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Molindone-d8, TRC
CAS: 1189805-13-7 Fórmula molecular: C16 H16 D8 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 284.42 Sinónimo: Molindone D8 SMILES: [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC2CCc3[nH]c(C)c(CC)c3C2=O)C1([2H])[2H]