CAS RN 1189649-21-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desfenil Cloridazón-15N2, TRC
CAS: 1189649-21-5 Fórmula molecular: C4 H4 Cl 15N2 N O Peso molecular (g/mol): 147.53 Sinónimo: Chloridazon Impurity 1-15N2 Nombre IUPAC: 4-amino-5-cloro-(1,2-^{15}N_{2})1H-pirirazina-6-una SMILES: NC1=C(Cl)C(=O)[15NH][15N]=C1