CAS RN 1189491-03-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac N-[4-Cloro-2-[3-ciclopropil-1-hidroxi-1-(trifluorometil)-2-propinil]fenil]-4-metoxibenzamida, TRC
CAS: 1189491-03-9 Fórmula molecular: C21H17ClF3NO3 Peso molecular (g/mol): 423.81 Sinónimo: SW 965 Nombre IUPAC: N-[4-cloro-2-(4-ciclopropil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxibut-3-yn-2-il)fenil]-4-metoxibenzamida SMILES: COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F