CAS RN 1185247-91-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4E)-5-(4-metoxi-d3-2,3,6-trimetilfenil)-3-metil-2,4-pentadienal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4E)-5-(4-metoxi-d3-2,3,6-trimetilfenil)-3-metil-2,4-pentadienal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.