accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)OHOHNOOOH3CCH3CH3

CAS RN 118488-18-9

IUPAC Nombre: 3-[4-(tert-butoxy)phenyl]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Sinónimos: 3-[4-(tert-butoxy)phenyl]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 459.54
Fórmula molecular: C28H29NO5
InChi Key: JAUKCFULLJFBFN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados