accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3OHNOSOOOOHHOCH3CH3

CAS RN 1180-95-6

IUPAC Nombre: sodium 4-{4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}-N-[2-(sulfonatooxy)ethyl]pentanamide
Sinónimos: sodium 4-{4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}-N-[2-(sulfonatooxy)ethyl]pentanamide
Peso molecular (g/mol): 537.69
Fórmula molecular: C26H44NNaO7S
InChi Key: XDQMFTUJGWFAGC-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(CCC(=O)NCCOS([O-])(=O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados