CAS RN 117641-40-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(1R,2R,3R,5S)-2-azido-4-(fenilmetoxi)-3-[(fenilmetoxi)metil]-ciclopentanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R,2R,3R,5S)-2-azido-4-(fenilmetoxi)-3-[(fenilmetoxi)metil]-ciclopentanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.