CAS RN 1172998-53-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cefazolin Lactone, TRC
CAS: 1172998-53-6 Sinónimo: N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-Tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-1H-tetrazole-1-acetamide