CAS RN 1165910-23-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-Trifluoro-1-hidroxietil]-1-pirrolidinil]-2-(trifluorometil)-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-Trifluoro-1-hidroxietil]-1-pirrolidinil]-2-(trifluorometil)-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-[(2R)-2-[(1S)-2,2,2-Trifluoro-1-hidroxietil]-1-pirrolidinil]-2-(trifluorometil)-benzonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.