CAS RN 115453-82-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Etoxi-4-(trifluorometil)cumarina, TRC
CAS: 115453-82-2 Fórmula molecular: C12H9F3O3 Peso molecular (g/mol): 258.19 Sinónimo: 7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one,4-(Trifluoromethyl)-7-ethoxycoumarin; Nombre IUPAC: 7-etoxi-4-(trifluorometil)-2H-cromen-2-una SMILES: O=C1OC=2C=C(OCC)C=CC2C(=C1)C(F)(F)F