CAS RN 1153-51-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3a-Hidroxi-5a-Andrósto-16-eno, TRC
CAS: 1153-51-1 Fórmula molecular: C19 H30 O Peso molecular (g/mol): 274.441 Sinónimo: 5α-Androst-16-en-3α-ol,3α-Hydroxyandrost-16-ene,E 281,NSC 71076,ANDROSTENOL Nombre IUPAC: (3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2