CAS RN 1151893-81-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Rivaroxabán N-Hidrólisis N-5-Clorotiofeno-2-carbaldehído, TRC
CAS: 1151893-81-0 Fórmula molecular: C24 H21 Cl2 N3 O7 S2 Peso molecular (g/mol): 598.48 Sinónimo: 2-[2-[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl][4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid,Rivaroxaban Amine Impurity Nombre IUPAC: 2-[2-[N-(5-clorotiofeno-2-carbonilo)-4-[(5S)-5-[[(5-clorotiofeno-2-carbonil)amino]metil]-2-oxo-1,3-oxazolidina-3-il]anilino]etoxiacético SMILES: OC(=O)COCCN(C(=O)c1ccc(Cl)s1)c2ccc(cc2)N3C[C@H](CNC(=O)c4ccc(Cl)s4)OC3=O