CAS RN 1148113-53-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-[[(2R,3R)-2-[(R)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolino]metil]-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-uno ((R,R,R)-Aprepitant), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.