CAS RN 1140251-33-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[4-amino-2-cloro-6-[(2-desoxi-2-fluoro-beta-D-arabinopiranosil)amino]-5-pirimidinil]-formamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[4-Amino-2-cloro-6-[(2-desoxi-2-fluoro-bD-arabinopiranosil)amino]-5-pirimidinil]-formamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.