CAS RN 114012-43-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Fenil-3-oxetanemetanol, TRC
CAS: 114012-43-0 Fórmula molecular: C10H12O2 Peso molecular (g/mol): 164.2 Sinónimo: 3-Hydroxymethyl-3-phenyloxetane,3-Phenyloxetan-3-ylmethanol Nombre IUPAC: (3-feniloxetano-3-il)metanol SMILES: OCC1(COC1)c2ccccc2