accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1139-13-5

IUPAC Nombre: 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Sinónimos: 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol): 228.29
Fórmula molecular: C12H20O4
InChi Key: MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados