CAS RN 1137725-46-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Ciano-4-[(etilsulfanioliocarbonil)sulfanilo]pentanoico, TRC
CAS: 1137725-46-2 Fórmula molecular: C9H13NO2S3 Peso molecular (g/mol): 263.4 Nombre IUPAC: Ácido 4-ciano-4-etilsulfanilcarbotioilsulfanilpentanoico SMILES: CCSC(=S)SC(C)(CCC(=O)O)C#N