CAS RN 1132709-15-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,2R)-Bortezomib, TRC
CAS: 1132709-15-9 Fórmula molecular: C19 H25 B N4 O4 Peso molecular (g/mol): 384.24 Sinónimo: Boronic acid, B-[(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-,B-[(1R)-3-Methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic acid,bortezomib diastereomer (R,R) (USP),bortezomib related compound A (USP) Nombre IUPAC: [(1R)-3-metil-1-[[(2R)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)propanoil]amino]butilo ácido borónico SMILES: CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O