man

Test

CAS RN 1131-09-5

HOOS

CAS RN 1131-09-5

IUPAC Name: 2-(1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
Sinónimos: 1-benzothiophen-3-ylacetic acid
Peso molecular (g/mol): 192.23
Fórmula molecular: C10H8O2S
InChi Key: VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CSC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados