CAS RN 1129683-83-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(4-Cloro-3-trifluorometilfenil)-3-(4-hidroxifenil)urea, TRC
CAS: 1129683-83-5 Fórmula molecular: C14H10ClF3N2O2 Peso molecular (g/mol): 330.69 Sinónimo: N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(4-hydroxyphenyl)urea Nombre IUPAC: 1-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo]-3-(4-hidroxifenil)urea SMILES: Oc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)cc1