CAS RN 1122-99-2
IUPAC Nombre:
2-cyclopentylacetyl chloride
Sinónimos:
2-cyclopentylacetyl chloride
Peso molecular (g/mol):
146.61
Fórmula molecular:
C7H11ClO
InChi Key:
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC(=O)CC1CCCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de ciclopentilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1122-99-2 Fórmula molecular: C7H11ClO Peso molecular (g/mol): 146.61 Número MDL: MFCD00236031 Clave InChI: NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: cyclopentylacetyl chloride,cyclopentaneacetyl chloride,cyclopentylacetylchloride,cylopentylacetyl chloride,acmc-1brgh,cyclopentaneacetylchloride,cyclopentylacetic chloride,cyclopentanacetyl chloride,cyclopentyl acetyl chloride,cyclopentyl-acetyl chloride PubChem CID: 3485182 Nombre IUPAC: cloruro de 2-ciclopentilacetilo SMILES: ClC(=O)CC1CCCC1