CAS RN 1121-55-7
IUPAC Nombre:
3-ethenylpyridine
Sinónimos:
pyridine, 3-ethenyl-
Peso molecular (g/mol):
105.14
Fórmula molecular:
C7H7N
InChi Key:
DPZYLEIWHTWHCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CC1=CC=CN=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Vinipiridina (>90%), TRC
CAS: 1121-55-7 Fórmula molecular: C7 H7 N Peso molecular (g/mol): 105.14 Nombre IUPAC: 3-etienilpiridina SMILES: C=Cc1cccnc1