accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNNNNHOClK

CAS RN 11096-26-7

IUPAC Nombre: potassium 5-(4'-{[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl}-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Sinónimos: potassium 5-(4'-{[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazol-1-yl]methyl}-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Peso molecular (g/mol): 461.01
Fórmula molecular: C22H22ClKN6O
InChi Key: OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].CCCCC1=NC(Cl)=C(CO)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NN=N[N-]1
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados