CAS RN 110503-62-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi Toremifeno, TRC
CAS: 110503-62-3 Fórmula molecular: C26 H28 Cl N O2 Peso molecular (g/mol): 421.96 Sinónimo: Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]- (ACI),4-[(1Z)-4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol (ACI),Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]- (9CI),Phenol, 4-[4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-, (Z)- (ZCI),(Z)-4-Hydroxytoremifene,4-Hydroxytoremifene,4-Hydroxy Toremifene Nombre IUPAC: (Z)-4-(4-clorofenilo)-4-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenilo]-3-fenilbut-3-en-1-ol SMILES: CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCO)\c2ccccc2)\c3ccc(Cl)cc3