CAS RN 1104637-53-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster MIDA de ácido etinilborónico (>90%), TRC
CAS: 1104637-53-7 Fórmula molecular: C7H8BNO4 Peso molecular (g/mol): 180.95 Sinónimo: Acetyleneboronic Acid MIDA Ester,Acetynylboronic Acid MIDA Ester,Ethyneboronic Acid MIDA Ester,(T-4)-[N-[(Carboxy-kO)methyl]-N-methylglycinato(2-)-kN,kO]ethynylboron Nombre IUPAC: 5-etinil-1-metil-4,6-dioxa-1λ^{5}-aza-5λ^{4}-borabiciclo[3.3.0]octano-3,7-diona SMILES: C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)C#C