CAS RN 110187-42-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Glucosa-13C6, TRC
CAS: 110187-42-3 Fórmula molecular: 13C6 H12 O6 Peso molecular (g/mol): 186.11 Sinónimo: D-Glucopyranose,Dextrose,D-GLC,Labeled glucose Nombre IUPAC: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexanal SMILES: O[13CH2][13C@@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O