CAS RN 11013-97-1
IUPAC Nombre:
(2S)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-7-{[(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Sinónimos:
methyl hesperidin
Peso molecular (g/mol):
624.59
Fórmula molecular:
C29H36O15
InChi Key:
GUMSHIGGVOJLBP-CTUUZZHSSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1OC)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)C=C2O1
1
–
3
de
3
resultados
1
Hesperidina metilada (mezcla de isómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Hesperidina metilada (mezcla de isómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hesperidina metilada (mezcla de isómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.