CAS RN 109883-98-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster de ácido difenilmetil (6R,7R)-3-(yodometil)-8-oxo-7-[(fenilmetilen)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster de ácido difenilmetil (6R,7R)-3-(yodometil)-8-oxo-7-[(fenilmetilen)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster de ácido difenilmetil (6R,7R)-3-(yodometil)-8-oxo-7-[(fenilmetilen)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.