CAS RN 1072449-84-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido (3aR,4R,7aR)-3a,7a-dihidro-4-[(S)-hidroxi[(4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-il]metil]-2-metil-4H-pirano[3,4-d]oxazol-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3aR,4R,7aR)-3a,7a-dihidro-4-[(S)-hidroxi[(4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-il]metil]-2-metil-4H-pirano[3,4-d]oxazol-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.