accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HgCl

CAS RN 107-27-7

IUPAC Nombre: chloro(ethyl)mercury
Sinónimos: ethylmercury chloride
Peso molecular (g/mol): 265.1
Fórmula molecular: C2H5ClHg
InChi Key: QWUGXIXRFGEYBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC[Hg]Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados