CAS RN 105931-74-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Glucosa-2-13C, TRC
CAS: 105931-74-6 Fórmula molecular: C5 13C H12 O6 Peso molecular (g/mol): 181.15 Sinónimo: 2-13C-Glucose,D-[2-13C]Glucose,Glucose-2-13C,[2-13C]-D-Glucose,[2-13C]D-Glucose SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O ∣a:2,6,8,10,&1:4∣