accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH3CI

CAS RN 10557-85-4

IUPAC Nombre: 4-iodo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
Sinónimos: 4-iodo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
Peso molecular (g/mol): 223.01
Fórmula molecular: C5H6INO
InChi Key: NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(I)C(C)=NO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados