accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1053659-26-9

IUPAC Nombre: 2-(2-bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
Sinónimos: 2-(2-bromophenyl)-3H-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 317.14
Fórmula molecular: C14H9BrN2O2
InChi Key: VDQXOCQBIBFAIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados