accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOONH2H2NNOOHClHCl

CAS RN 1052707-07-9

IUPAC Nombre: 1,2-bis(4-nitrophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Sinónimos: 1,2-bis(4-nitrophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 375.21
Fórmula molecular: C14H16Cl2N4O4
InChi Key: PDPYGNJVCKPVGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.NC(C(N)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados