CAS RN 10302-79-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-(2'-Desoxi-3',5'-di-O-toluoil-beta-D-ribofuranosil)-2-oxo-4-amino-1,2-dihidro-1,3,5-triazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-(2'-Desoxi-3',5'-di-O-toluoil-Beta-D-ribofuranosil)-2-oxo-4-amino-1,2-dihidro-1,3,5-triazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-(2'-Desoxi-3',5'-di-O-toluoil-Beta-D-ribofuranosil)-2-oxo-4-amino-1,2-dihidro-1,3,5-triazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.