CAS RN 102649-79-6
IUPAC Nombre:
5-chloro-N-heptylnaphthalene-1-sulfonamide
Sinónimos:
5-chloro-N-heptylnaphthalene-1-sulfonamide
Peso molecular (g/mol):
339.88
Fórmula molecular:
C17H22ClNO2S
InChi Key:
MJMJERJFCHYXEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=C(Cl)C2=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(N-Heptil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
CAS: 102649-79-6 Fórmula molecular: C17 H22 Cl N O2 S Peso molecular (g/mol): 339.88 Nombre IUPAC: 5-cloro-N-heptilnaftaleno-1-sulfonamida SMILES: CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12