CAS RN 1017779-64-4
IUPAC Nombre:
1-(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)methanamine
Sinónimos:
1-(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol):
187.19
Fórmula molecular:
C9H11F2NO
InChi Key:
HEQSMZPXPVOQCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(F)C(F)=C(CN)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Etoxi-2,3-difluorobenzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1017779-64-4 Fórmula molecular: C9H11F2NO Peso molecular (g/mol): 187.19 Número MDL: MFCD09258708 Clave InChI: HEQSMZPXPVOQCD-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-ethoxy-2,3-difluorobenzylamine,1-4-ethoxy-2,3-difluorophenyl methanamine,4-ethoxy-2,3-difluorobenzylamine, jrd,4-ethoxy-2,3-difluorophenyl methylamine PubChem CID: 46737623 Nombre IUPAC: (4-etoxi-2,3-difluorofenil)metanamina SMILES: CCOC1=C(C(=C(C=C1)CN)F)F