Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
1090.00€ - 1275.00€
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Número de canales | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Número de canales | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10763957
|
Eppendorf™
4861000104 |
Gris | De 0,5 a 10 μl | 8 | 0,01mu;L |
1090.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10655535
|
Eppendorf™
4861000112 |
Gris | 0,5 a 10 mL | 12 | 0,01μL |
1275.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10586095
|
Eppendorf™
4861000120 |
Amarillo | 5 a 100 μL | 8 | 0,1μl |
1090.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10044384
|
Eppendorf™
4861000139 |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | De 5 a 100 μl | 12 | 0,1μL |
1275.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10439734
|
Eppendorf™
4861000147 |
Naranja | 15 a 300 μL | 8 | 0,2μl |
1090.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10665535
|
Eppendorf™
4861000155 |
Naranja | 15 a 300 μL | 12 | 0,2μl |
1275.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10645535
|
Eppendorf™
4861000163 |
Verde | De 50 a 1.200 unidades | 8 | 1μL |
1124.88€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12690905
|
Eppendorf™
4861000171 |
5 a 100 μL | De 50 a 1200 μl | 12 | 1 μL |
1275.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Especificaciones
Xplorer™ | |
Pipeta electrónica |