Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marca: Eppendorf™ 4861000112
1205.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.44310kg
Descripción
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Pipetas electrónicas monocanal, de 8 canales y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,5 μl a 10 ml
- Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
- Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
- Balancín multifuncional
- Dial de selección
- Expulsor innovador
- Ángulo de visualización ergonómico
- Asa cómoda
- Potente batería recargable
- Concepto de carga flexible
- Cono de punta accionado por resorte (excepto para 5 y 10 ml)
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
Especificaciones
±5% a ±0,05μL/1μL, ±3% a ±0,15μL/5μL, ±2% a ±0,2μL/10< | |
20μL Punta | |
20 μl de epT.I.P.S.™ Punta de pipeta | |
12 | |
Pipeta electrónica | |
Ergonómico | |
Cargador y balancín multifunción | |
Sí |
Iones de litio | |
Gris | |
Micro | |
Xplorer™ | |
0,5 a 10 mL | |
20μL epT.I.P.S. puntas de pipeta | |
0,01μL |