Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca
Diseñados para simular el movimiento hacia atrás y hacia adelante de la muñeca
Marca: Fisherbrand™
1431.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 45.90000kg
Includes: Conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones
Descripción
- Ángulo de mezcla ajustable de 0 a 15°
- Las abrazaderas ajustables de los brazos laterales pueden albergar hasta 8 matraces (de 500 ml o menos)
- Capacidad de carga de hasta 10 libras con protección contra sobrecargas
- Incluye un conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones
- Compatible con salas frías (de 5 a 25 °C)
Especificaciones
4,5 kg | |
400 rpm | |
Compatible con salas frías (de 5 °C a 25 °C) | |
10 lb | |
Sin pantalla | |
Conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones | |
Sin temporizador |
De 0 a 15 ° | |
230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China | |
8 matraces de 500 ml | |
390 x 320 x 300 mm | |
Sin pantalla | |
8 |