Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de movimiento de muñeca
Diseñados para simular el movimiento hacia atrás y hacia adelante de la muñeca
1670.00€ - 1840.00€
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 4,5 kg |
---|---|
Ángulo de inclinación | De 0 a 15 ° |
Requisitos eléctricos | 230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China |
Intervalo de temperatura (métrico) | Compatible con salas frías (de 5 °C a 25 °C) |
Admite | 8 matraces de 500 ml |
Código de producto | Marca | Intervalo del temporizador | Intervalo de velocidad | Pantalla | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo del temporizador | Intervalo de velocidad | Pantalla | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15534070
|
Fisherbrand™
|
Sin temporizador | 400 rpm | Sin pantalla | 230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China |
1670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15544070
|
Fisherbrand™
|
De 0 min a 99 h 59 min | De 50 a 450 rpm | Indicador LED | 230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China |
1840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Ángulo de mezcla ajustable de 0 a 15°
- Las abrazaderas ajustables de los brazos laterales pueden albergar hasta 8 matraces (de 500 ml o menos)
- Capacidad de carga de hasta 10 libras con protección contra sobrecargas
- Incluye un conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones
- Compatible con salas frías (de 5 a 25 °C)
Especificaciones
4,5 kg | |
230 V; tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China | |
8 matraces de 500 ml | |
390 x 320 x 300 mm | |
8 |
De 0 a 15 ° | |
Compatible con salas frías (de 5 °C a 25 °C) | |
10 lb | |
Conjunto de dos brazos laterales de 4 posiciones |