Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para uso general de plástico blanco
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
42.10€ - 110.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Plástico |
Tipo | Bandeja |
Para utilizar con | Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio |
Incluye | Bolsa |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12347237
|
Fisherbrand™
|
460 x 260mm |
42.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12357237
|
Fisherbrand™
|
570 x 340mm |
61.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12367237
|
Fisherbrand™
|
570 x 540mm |
65.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12377237
|
Fisherbrand™
|
680 x 540mm |
77.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12387237
|
Fisherbrand™
|
700 x 460mm |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12397237
|
Fisherbrand™
|
1130 x 540mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Blanco | |
Bandeja | |
Bolsa | |
Rectangulares |
Plástico | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |