Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para uso general de plástico blanco
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
570 x 340mm | |
570 mm | |
Bandeja | |
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio | |
1 unidad |
Blanco | |
Plástico | |
340 mm | |
Bolsa | |
Rectangulares |