Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
202.00€ - 437.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Microplaca |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Forma del pocillo | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Forma del pocillo | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10396181
|
Thermo Scientific™
436110 |
MaxiSorp | Redondo | 350 μl |
327.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10020581
|
Thermo Scientific™
436111 |
PolySorp | Redondo | 350 μl |
437.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11982607
|
Thermo Scientific™
7571 |
Microliter 1+ | Redondo | 280 μl |
232.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10190725
|
Thermo Scientific™
7572 |
Microlite 2+ | Redondo | 280 μl |
239.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10415985
|
Thermo Scientific™
7705 |
Microfluor 1 | Redondo | 280 μl |
202.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11952984
|
Thermo Scientific™
7905 |
Microfluor 2 | Redondo | 280 μl |
240.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10537205
|
Thermo Scientific™
9502887 |
Adhesión universal (UB) | Redondo | 330 μl |
250.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™, compatibles con instrumentos comunes. Estas placas ofrecen resultados óptimos, fiabilidad de un lote a otro y reproducibilidad entre pocillos.
CaracterísticasSelección de superficie:
Blanco:
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific™ MicroWell™, cinta de sellado y membrana transpirable
Información sobre pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Estándar | |
Blanco | |
96 |
8 x 12 | |
Microplaca |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.