Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 7572
192.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10190725
  • 239.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™, compatibles con instrumentos comunes. Estas placas ofrecen resultados óptimos, fiabilidad de un lote a otro y reproducibilidad entre pocillos.
Características
  • La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
  • Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
  • Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
  • Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos
  • Thermo Scientific™ Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Blanco:
  • Ofrece la máxima reflexión
  • Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
Ligeramente hidrófilo
Con tapa
8 x 12
Blanco
Poliestireno
280 μl
Redondo
50
Ninguno
Estándar
Quimioluminiscente
50 cajas
Microplaca
96
Microlite 2+
Luminiscencia
10
Anticuerpos (glicoproteínas) y proteínas
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.